Läs mer
3,5-Dichlorobenzylamine, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15322052 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15322052 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15322052 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 454850010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 39989-43-0
Molekylformel C7H7Cl2N
Molekylvikt (g/mol) 176.04
MDL-nummer MFCD00052681
InChI-nyckel ICIJWOWQUHHETJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dichlorobenzylamine, 3,5-dichlorophenyl methanamine, benzenemethanamine, 3,5-dichloro, 3,5-dichloro-benzylamine, 1-3,5-dichlorophenyl methanamine, 3,5-dichlorophenyl methylamine, pubchem23431, 3.5-dichlorobenzylamine, acmc-1cthv, integrase inhibitor, r1 4
PubChem CID 457602
LEDER NCC1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Dichlorobenzylamine
Densitet 1.3200g/mL, 1.32
Kokpunkt 116.0°C (10.0 mmHg)
Infrarött spektrum Authentic
Linjär formel Cl2C6H3CH2NH2
Brytningsindex 1.575
Kvantitet 1 g
IUPAC-namn (3,5-dichlorophenyl)methanamine
Formel vikt 176.05
Procent renhet 97%