Läs mer
3,5-Dichlorobisphenol A, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,5-Dichlorobisphenol A |
| CAS | 14151-65-6 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C15 H14 Cl2 O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2,6-Dichloro-4,4'-isopropylidenediphenol, 2,6-dichloro-4-[1-(4-hydroxyphenyl)-1-methylethyl]phenol |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14Cl2O2/c1-15(2,9-3-5-11(18)6-4-9)10-7-12(16)14(19)13(17)8-10/h3-8,18-19H,1-2H3 |
| LEDER | CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2cc(Cl)c(O)c(Cl)c2 |
| IUPAC-namn | 2,6-dichloro-4-[1-(4-hydroxyphenyl)-1-methyl-ethyl]phenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 297.18 |
| Visa mer |