Läs mer
3,5-diklorfenol, 98 %
Produktkod. 11309529
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
50 g
Förpackningsstorlek:
25g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11309529 5 g 5g
11319529 25 g 25g
11488226 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11309529 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15328.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    707.74 SEK
    635.65 SEK / 5g
    Save 72.09 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 591-35-5 | C6H4Cl2O | 162,997 g/mol
3,5-diklorfenol används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 3,5-diklorfenol används som farmaceutisk
mellanprodukt.
Löslighet
Något löslig i vatten. Mycket löslig i etanol, etyleter och petroleumeter.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 591-35-5
Molekylformel C6H4Cl2O
Molekylvikt (g/mol) 162.997
MDL-nummer MFCD00002259
InChI-nyckel VPOMSPZBQMDLTM-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 3,5-dichloro, 3,5-dichloro-phenol, unii-fg32l88ko9, 3,5 dichlorophenol, ccris 5905, 3,5-dichloro phenol, pubchem3699, acmc-209mar, dsstox_cid_5006, dsstox_rid_77624
PubChem CID 11571
IUPAC-namn 3,5-diklorfenol
LEDER C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Dichlorophenol
Smältpunkt 63°C to 68°C
Kokpunkt 233°C
Odör Phenol-like
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2020
Beilstein 1906458
Löslighetsinformation Slightly soluble in water. Very soluble in ethanol,ethyl ether and petroleum ether.
Formel vikt 163
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.