Läs mer
3,5-diklorfenol, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 3,5-Dichlorophenol |
| CAS | 591-35-5 |
| Molekylformel | C6 H4 Cl2 O |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | 3,5-Dichlorophenol, NSC 60649 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4Cl2O/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3,9H |
| LEDER | Oc1cc(Cl)cc(Cl)c1 |
| IUPAC-namn | 3,5-diklorfenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 163 |
| Formel vikt | 161.9639 |