Läs mer
3,5-diklorfenylisocyanat, 96 %
Produktkod. 10599453 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10599453 25 g Glasflaska 25g
10221053 1 g Glasflaska 1g
10033570 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10599453 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 314140250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
CAS: 34893-92-0 | C7H3Cl2NO | 188,01 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 34893-92-0
Molekylformel C7H3Cl2NO
Molekylvikt (g/mol) 188.01
MDL-nummer MFCD00013859
InChI-nyckel XEFUJGURFLOFAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dichlorophenyl isocyanate, 3,5-dichlorophenylisocyanate, benzene, 1,3-dichloro-5-isocyanato, 3,5-dichlorophenyl isocyantae, 1,3-dichloro-5-isocyanato-benzene, 3,5-dichlorobenzenisocyanate, 3,5dichlorophenyl isocyanate, acmc-1ai47, ksc490c1l, 3,5-dichloro-phenylisocyanate
PubChem CID 94460
IUPAC-namn 1,3-diklor-5-isocyanatbensen
LEDER C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)N=C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 5-Dichlorophenyl isocyanate
CAS Min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 29,0 °C till 35,0 °C
Färg Vitt till gult
Densitet 1.3800g/mL, 1.38
Kokpunkt 243,0 °C
Flampunkt 110 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel Cl2C6H3NCO
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: bryts ner
Formel vikt 188.01
Procent renhet 96%
Fysisk form Lågt smältande fast ämne
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.