Läs mer
3,5-diklorfenylisocyanat, 97 %
Produktkod. 11420431
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11420431 5 g 5g
11430431 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11420431 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19991.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 34893-92-0 | C7H3Cl2NO | 188,007 g/mol
3,5-Diklorofenylisocyanat används som mellanprodukt för medicin och i iprodion. Det är också användbart för proteomisk forskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
3,5-diklorfenylisocyanat används som mellanprodukt för medicin och i iprodion. Det är också användbart för proteomisk forskning.
Löslighet Hydrolys med vatten
.
Anteckningar
Ljus- och fuktkänslig. Inkompatibel med vatten, alkoholer, starka baser, aminer, syror och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 34893-92-0
Molekylformel C7H3Cl2NO
Molekylvikt (g/mol) 188.007
MDL-nummer MFCD00013859
InChI-nyckel XEFUJGURFLOFAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dichlorophenyl isocyanate, 3,5-dichlorophenylisocyanate, benzene, 1,3-dichloro-5-isocyanato, 3,5-dichlorophenyl isocyantae, 1,3-dichloro-5-isocyanato-benzene, 3,5-dichlorobenzenisocyanate, 3,5dichlorophenyl isocyanate, acmc-1ai47, ksc490c1l, 3,5-dichloro-phenylisocyanate
PubChem CID 94460
IUPAC-namn 1,3-diklor-5-isocyanatbensen
LEDER C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)N=C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Dichlorophenyl isocyanate
Smältpunkt 28°C to 32°C
Densitet 1.38
Kokpunkt 242°C to 244°C
Flampunkt 134°C (273°F)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2250
Beilstein 510282
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Hydrolysis with water.
Formel vikt 188.01
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.