Läs mer
(3,5-Dichlorophenyl)methanesulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10773712 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10773712 1 g 1g
10607780 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10773712 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 433230010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 163295-70-3 | Molecular Formula: C7H5Cl3O2S | Molecular Weight: 259.53 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 163295-70-3
Molekylformel C7H5Cl3O2S
Molekylvikt (g/mol) 259.53
MDL-nummer MFCD01631928
InChI-nyckel GZMJRPMBVICCFL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dichlorophenyl methanesulfonyl chloride, 3,5-dichloro-phenyl-methanesulfonyl chloride, acmc-1c80o, 3,5-dichloro-, a-toluenesufonyl chloride, 3,5-dichlorophenyl methyl chlorosulfone, 3,5-dichlorophenyl methanesulfonylchloride, 3,5-dichloro-alpha-toluenesulfonyl chloride, 3,5-dichlorophenyl methane-sulfonyl chloride, benzenemethanesulfonylchloride, 3,5-dichloro, 3,5-dichlorophenyl methyl sulfonyl chloride
PubChem CID 4993270
IUPAC-namn (3,5-dichlorophenyl)methanesulfonyl chloride
LEDER ClC1=CC(CS(Cl)(=O)=O)=CC(Cl)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (3,5-Dichlorophenyl)methanesulfonyl chloride
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 108.6°C to 110.6°C
Färg White to Yellow
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. as diethylsulfonamide derivative (HPLC)
Kvantitet 1 g
Formel vikt 259.54
Procent renhet 97%
Fysisk form Powder or Solid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (3,5-Dichlorophenyl) methanesulfonyl chloride, 97%
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • EUH029-Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.