Läs mer
(3,5-diklorfenyl)metanol, Thermo Scientific™
Produktkod. 10109702
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10109702 10 g 10g
10576714 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10109702 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SPB00433EA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 60211-57-6
Molekylformel C7H6Cl2O
Molekylvikt (g/mol) 177.024
InChI-nyckel VSNNLLQKDRCKCB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dichlorobenzyl alcohol, 3,5-dichlorophenyl methanol, benzenemethanol, 3,5-dichloro, 3,5-dichlorobenzylalcohol, 3,5-dichlorobenzylic alcohol, 3,5-dichlorobenzenemethanol, 3,5-dicholorbenzylalcohol, 3,5-dichlorophenyl methan-1-ol, 3, 5-dichlorobenzyl alcohol, pubchem4908
PubChem CID 43236
IUPAC-namn (3,5-diklorfenyl)metanol
LEDER C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (3, 5-Dichlorophenyl)methanol
Analysprocentintervall 97+%
Linjär formel Cl2C6H3CH2OH
Kvantitet 10 g
Formel vikt 177.03
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3,5-Dichlorobenzyl alcohol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,5-Dichlorobenzylicalcohol