Läs mer
(3,5-diklorfenyl)metanol, Thermo Scientific™
Produktkod. 10576714
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10576714 50 g 50g
10109702 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10576714 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SPB00433EE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 60211-57-6
Molekylformel C7H6Cl2O
Molekylvikt (g/mol) 177.024
InChI-nyckel VSNNLLQKDRCKCB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dichlorobenzyl alcohol, 3,5-dichlorophenyl methanol, benzenemethanol, 3,5-dichloro, 3,5-dichlorobenzylalcohol, 3,5-dichlorobenzylic alcohol, 3,5-dichlorobenzenemethanol, 3,5-dicholorbenzylalcohol, 3,5-dichlorophenyl methan-1-ol, 3, 5-dichlorobenzyl alcohol, pubchem4908
PubChem CID 43236
IUPAC-namn (3,5-diklorfenyl)metanol
LEDER C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (3, 5-Dichlorophenyl)methanol
Analysprocentintervall 97+%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel Cl2C6H3CH2OH
Kvantitet 50 g
Formel vikt 177.03
Procent renhet 97%