missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3,5-Dichlorophenyldiazonium Tetrafluoroborate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,5-Dichlorophenyldiazonium Tetrafluoroborate |
| CAS | 350-67-4 |
| Molekylformel | C6H3Cl2N2• BF 4 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 3,5-Dichlorobenzenediazonium Tetrafluoroborate |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3Cl2N2.BF4/c7-4-1-5(8)3-6(2-4)10-9;2-1(3,4)5/h1-3H;/q+1;-1 |
| LEDER | N#[N+]C1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1.F[B-](F)(F)F |
| IUPAC-namn | 3,5-dichlorobenzenediazonium tetrafluoroborate |
| Molekylvikt (g/mol) | 260.81 |
| Formel vikt | 259.97 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?