missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3,5-Dichlorophenyldiazonium Tetrafluoroborate, TRC

Produktkod. 30358533
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30358533 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30358533 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD2698301G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3,5-Dichlorophenyldiazonium Tetrafluoroborate
CAS 350-67-4
Molekylformel C6H3Cl2N2• BF 4
Kvantitet 1 g
Synonym 3,5-Dichlorobenzenediazonium Tetrafluoroborate
InChI formel InChI=1S/C6H3Cl2N2.BF4/c7-4-1-5(8)3-6(2-4)10-9;2-1(3,4)5/h1-3H;/q+1;-1
LEDER N#[N+]C1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1.F[B-](F)(F)F
IUPAC-namn 3,5-dichlorobenzenediazonium tetrafluoroborate
Molekylvikt (g/mol) 260.81
Formel vikt 259.97
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.