Läs mer
3,5-diklorfenylhydrazin hydroklorid, 95 %
Produktkod. 11402098
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11402098 1 g 1g
11412098 5 g 5g
11422098 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11402098 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15127.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 63352-99-8 | C6H7Cl3N2 | 213,486 g/mol
3,5-Diklorofenyl)hydrazin Hydroklorid är en byggsten som har använts för syntes av 2H-benso[b][1,4]oxazin-3(4H )-on-derivat att användas som ett antileukemiskt medel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 3,5-Diklorofenyl)hydrazin Hydroklorid är en byggsten som har använts för syntes av 2H-benso[b][1,4]oxazin
-3(4H )-on-derivat att användas som ett antileukemiskt medel.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 63352-99-8
Molekylformel C6H7Cl3N2
Molekylvikt (g/mol) 213.486
MDL-nummer RONG>
InChI-nyckel BDXZOJVMTJOAPS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dichlorophenylhydrazine hydrochloride, 3,5-dichlorophenyl hydrazine hydrochloride, 3,5-dichlorophenyl hydrazine monohydrochloride, 3,5-dichlorophenylhydrazine hcl, 1-3,5-dichlorophenyl hydrazine hydrochloride, hydrazine, 3,5-dichlorophenyl-, monohydrochloride, 3,5-dichlorophenylhydrazinehydrochloride, pubchem7531, c6h6cl2n2.hcl, acmc-209nf3
PubChem CID 2723913
IUPAC-namn (3,5-diklorfenyl)hydrazin;hydroklorid
LEDER C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)NN.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Dichlorophenylhydrazine hydrochloride
Smältpunkt ∼204 °C (dekomposition)
Kvantitet 1 g
Beilstein 4208459
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 213.5
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.