Läs mer
3,5-Dichlorophenylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF, AcroSeal™
Produktkod. 10686650 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mL
Förpackning:
AcroSeal™ Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
50ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10686650 50 mL AcroSeal™ Glass Bottle 50ml
1 options
Produktkod. 10686650 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 433010500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 82297-90-3 | C6H3BrCl2Mg | 250.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 5-Dichlorophenylmagnesium bromide
CAS 82297-90-3, 109-99-9
CAS Min % 11.58, 85.84
Färg Brown to Black
CAS Max % 14.16, 88.42
Densitet 0.9720g/mL, 0.972
Kvantitet 50 mL
Förpackning AcroSeal™ Glass Bottle
Fysisk form Liquid
Molekylformel C6H3BrCl2Mg
MDL-nummer MFCD01319892
Synonym 3,5-dichlorophenylmagnesium bromide, pwovecvccctjfq-uhfffaoysa-m, bromo 3,5-dichlorophenyl magnesium, 3,5-dichlorophenylmagnesium bromide solution, 3,5-dichlorophenylmagnesium bromide, 0.50m in 2-methf, 3,5-dichlorophenylmagnesium bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 3,5-dichlorophenylmagnesium bromide solution, 0.5 m in thf, grignard reagent
InChI-nyckel PWOVECVCCCTJFQ-UHFFFAOYSA-M
LEDER ClC1=CC([Mg]Br)=CC(Cl)=C1
IUPAC-namn magnesium;1,3-dichlorobenzene-5-ide;bromide
Molekylvikt (g/mol) 250.20
PubChem CID 13617820
Formel vikt 250.2
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3,5-Dichlorophenylmagnesium bromide, 0.5M solution in tetrahydrofuran
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.