Läs mer
3,5-diklorpyridazin, Thermo Scientific™
Produktkod. 10585174
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10585174 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10585174 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO08501DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 1837-55-4
Molekylformel C4H2Cl2N2
Molekylvikt (g/mol) 148.97
MDL-nummer MFCD10698048
InChI-nyckel JZSAUQMXKHBZEO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 19959687
IUPAC-namn 3,5-diklorpyridazin
LEDER ClC1=CC(Cl)=NN=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 5-dichloropyridazine
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Synonym pyridazine, 3,5-dichloro, 3,5-dichloro-pyridazine, pyridazine,3,5-dichloro, 3,5-dichlor-pyridazin, acmc-209yx3, ksc538k8n
Formel vikt 148.98
Procent renhet 97%