Läs mer
3,5-Dichloropyridin-4(1H)-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,5-Dichloropyridin-4(1H)-one |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H3Cl2NO/c6-3-1-8-2-4(7)5(3)9/h1-2H,(H,8,9) |
| Formel vikt | 162.9592 |