Läs mer
3,5-Dichloropyridine, 98%
Produktkod. 11372126
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11372126 25 g 25g
11382126 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11372126 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L03380.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2457-47-8 | C5H3Cl2N | 147.99 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2457-47-8
Molekylformel C5H3Cl2N
Molekylvikt (g/mol) 147.99
MDL-nummer MFCD00006376
InChI-nyckel WPGHPGAUFIJVJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 3,5-dichloro, ccris 1719, 3.5-dichloropyridine, 3,5-dichloro pyridine, 3,5-dichloro-pyridine, pubchem13506, acmc-1cqt0, wln: t6nj cg eg, 5-20-05-00417 beilstein handbook reference, ksc493c0d
PubChem CID 17153
IUPAC-namn 3,5-diklorpyridin
LEDER ClC1=CC(Cl)=CN=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Dichloropyridine
Smältpunkt 63°C to 67°C
Densitet 1.39
Kokpunkt 178°C
Flampunkt 74°C (165°F)
Odör Unpleasant
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 1973
Formel vikt 147.99
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.