Läs mer
3,5-Dichlorosalicylaldehyde, 98%
Produktkod. 11439996
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11439996 5 g 5g
11449996 25 g 25g
11459996 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11439996 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20941.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 90-60-8 | C7H4Cl2O2 | 191.007 g/mol
3,5-diklorsalicylaldehyd har använts vid framställning av Schiff-basligander och (RS)-3,5-diklor-2-[[(1-fenyletyl)imino]metyl]fenol.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 3,5-diklorsalicylaldehyd har använts
vid framställning av Schiff-basligander och (RS)-3,5-diklor-2-[[(1-fenyletyl)imino]metyl]fenol.
Löslighet
Olösligt i vatten. Lösligheten i metanol är nästan transparent.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvaras åtskilt från luft och oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Förvaras under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 90-60-8
Molekylformel C7H4Cl2O2
Molekylvikt (g/mol) 191.007
MDL-nummer MFCD00003320
InChI-nyckel FABVMBDCVAJXMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dichlorosalicylaldehyde, benzaldehyde, 3,5-dichloro-2-hydroxy, 2-hydroxy-3,5-dichlorobenzaldehyde, 3,5-dichloro salicylal, salicylaldehyde, 3,5-dichloro, 3,5-dichloro-2-hydroxy-benzaldehyde, pubchem8246, timtec-bb sbb003642, acmc-209r6w, salicylaldehyde,5-dichloro
PubChem CID 66660
IUPAC-namn 3,5-diklor-2-hydroxibensaldehyd
LEDER C1=C(C=C(C(=C1Cl)O)C=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Dichlorosalicylaldehyde
Smältpunkt 94°C to 97°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 973391
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water. Solubility in methanol is almost transparent.
Formel vikt 191.01
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.