Läs mer
3,5-Dichlorosalicylaldehyd, 98 %
Description
3,5-diklorsalicylaldehyd har använts vid framställning av Schiff-basligander och (RS)-3,5-diklor-2-[[(1-fenyletyl)imino]metyl]fenol.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
vid framställning av Schiff-basligander och (RS)-3,5-diklor-2-[[(1-fenyletyl)imino]metyl]fenol.
Löslighet
Olösligt i vatten. Lösligheten i metanol är nästan transparent.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvaras åtskilt från luft och oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Förvaras under inert gas.
Spécification
Spécification
| Kemiskt namn eller material | 3,5-Dichlorosalicylaldehyde |
| Smältpunkt | 94 °C till 97 °C |
| Kvantitet | 100 g |
| Beilstein | 973391 |
| Känslighet | Luftkänslig |
| Löslighetsinformation | Olöslig i vatten. Lösligheten i metanol är nästan genomskinlig. |
| Formel vikt | 191.01 |
| Procent renhet | 98% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.