Läs mer
3,5-diklorosicilylaldehyd, TRC
Produktkod. 30378524
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30378524 1 g
1 options
Produktkod. 30378524 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4323101G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Dichlorosalicylaldehyde
CAS 90-60-8
Molekylformel C7H4Cl2O2
Kvantitet 1 g
Synonym 3,5-Dichloro-2-hydroxybenzaldehyde, 2,4-Dichloro-6-formylphenol2-Hydroxy-3,5-dichlorobenzaldehyde
InChI formel InChI=1S/C7H4Cl2O2/c8-5-1-4(3-10)7(11)6(9)2-5/h1-3,11H
LEDER Oc1c(Cl)cc(Cl)cc1C=O
Molekylvikt (g/mol) 191.01
Formel vikt 189.9588