Läs mer
3,5-Dichlorosulfanilamide, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. p-7043660
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11331447 5 g 5g
11341447 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11331447 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L01939.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22134-75-4
Molekylformel C6H6Cl2N2O2S
Molekylvikt (g/mol) 241.086
MDL-nummer MFCD00014784
InChI-nyckel DVZMRTJKNJKEGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dichlorosulfanilamide, benzenesulfonamide, 4-amino-3,5-dichloro, 4-amino-3,5-dichlorobenzene-1-sulfonamide, sulfanilamide, 3,5-dichloro, 4-amino-3,5-dichloro-benzenesulfonamide, 3,5-dichlorosulphanilamide, 1zge, acmc-1clhm, sulfanilamide,5-dichloro, aronis24244
PubChem CID 89607
IUPAC-namn 4-amino-3,5-dichlorobenzenesulfonamide
LEDER C1=C(C=C(C(=C1Cl)N)Cl)S(=O)(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Dichlorosulfanilamide
Smältpunkt 206°C to 208°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 2727109
Formel vikt 241.1
Procent renhet 97%