Läs mer
3,5-Dichlorotoluene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,5-Dichlorotoluene |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6Cl2/c1-5-2-6(8)4-7(9)3-5/h2-4H,1H3 |
| Formel vikt | 159.9847 |