Läs mer
3,5-Didesamino-3,5-dioxo Lamotrigine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-(2,3-Dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5(2H,4H)-dione |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H5Cl2N3O2/c10-5-3-1-2-4(6(5)11)7-8(15)12-9(16)14-13-7/h1-3H,(H2,12,14,15,16) |
| Formel vikt | 256.9759 |