Läs mer
3,5-Diethyl 1H-pyrazole-3,5-dicarboxylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,5-Diethyl 1H-pyrazole-3,5-dicarboxylate |
| CAS | 37687-24-4 |
| Molekylformel | C9 H12 N2 O4 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12N2O4/c1-3-14-8(12)6-5-7(11-10-6)9(13)15-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,10,11) |
| LEDER | CCOC(=O)c1cc([nH]n1)C(=O)OCC |
| IUPAC-namn | diethyl 1H-pyrazole-3,5-dicarboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 212.203 |
| Formel vikt | 212.08 |