Läs mer
3,5-difluor-2-metoxibenenboronsyra, 97 %
Produktkod. 11359725
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11359725 250 mg 250mg
11339725 1 g 1g
11349725 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11359725 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19773.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
CAS: 737000-76-9 | C7H7BF2O3 | 187,94 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 737000-76-9
Molekylformel C7H7BF2O3
Molekylvikt (g/mol) 187.94
MDL-nummer MFCD03095353
InChI-nyckel JXQHRWOUVJRCSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-difluoro-2-methoxyphenyl boronic acid, 3,5-difluoro-2-methoxybenzeneboronic acid, 2-methoxy-3,5-difluorophenylboronic acid, acmc-209orz, 2-methoxy-3,5-difluoro-benzeneboronic acid, boronic acid, 3,5-difluoro-2-methoxyphenyl, boronic acid,b-3,5-difluoro-2-methoxyphenyl, 3,5-difluoro-2-methoxyphenyl boronicacid, 3,5-bis fluoranyl-2-methoxy-phenyl boronic acid, b-3,5-difluoro-2-methoxyphenyl-boronic acid
PubChem CID 2734607
IUPAC-namn (3,5-difluor-2-metoxifenyl)borsyra
LEDER COC1=C(F)C=C(F)C=C1B(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Difluoro-2-methoxybenzeneboronic acid
Smältpunkt 112 °C till 115 °C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 187.94
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.