Läs mer
3,5-Difluoro-2-methoxybenzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11396729
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11396729 1 g 1g
11306739 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11396729 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26260.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 886498-75-5
Molekylformel C8H6F2O3
Molekylvikt (g/mol) 188.13
MDL-nummer MFCD06660198
InChI-nyckel MEVHLVDNBMQMNH-UHFFFAOYSA-N
Synonym pubchem4942, 3,5-difluoro-2-methoxybenzoicacid, 3,5-difluoro-2-methoxy-benzoic acid
PubChem CID 17750763
IUPAC-namn 3,5-difluoro-2-methoxybenzoic acid
LEDER COC1=C(C=C(C=C1C(=O)O)F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Difluoro-2-methoxybenzoic acid
Kvantitet 1 g
Formel vikt 188.13
Procent renhet 97%