Läs mer
3,5-Difluor-4-hydroxybenzaldehyd, TRC
Produktkod. 30386971
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30386971 1 g
1 options
Produktkod. 30386971 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4473151G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde
CAS 118276-06-5
Molekylformel C7H4F2O2
Kvantitet 1 g
Synonym 4-Hydroxy-3,5-difluorobenzaldehyde
InChI formel InChI=1S/C7H4F2O2/c8-5-1-4(3-10)2-6(9)7(5)11/h1-3,11H
LEDER C1=C(C=C(C(=C1F)O)F)C=O
Molekylvikt (g/mol) 158.1
Formel vikt 158.0179