Läs mer
3,5-Difluor-4-hydroxybenzonitril, 97 %
Produktkod. 15404227
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15404227 250 mg 250mg
15494217 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15404227 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H31620.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
CAS: 2967-54-6 | C7H3F2NO | 155,10 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2967-54-6
Molekylformel C7H3F2NO
Molekylvikt (g/mol) 155.10
MDL-nummer MFCD09033181
InChI-nyckel XZNZJDPPWWFJAL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-difluoro-4-hydroxy-benzonitrile, 2,6-difluoro-4-cyanophenol, 4-cyano-2,6-difluorophenol, 3,5-difluoro-4-hydroxy benzonitrile, pubchem23504, benzonitrile, 3,5-difluoro-4-hydroxy
PubChem CID 10749406
IUPAC-namn 3,5-difluoro-4-hydroxibensonitril
LEDER OC1=C(F)C=C(C=C1F)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile
Smältpunkt 200 °C till 208 °C
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN3439
Formel vikt 155.1
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.