Läs mer
3',5'-Difluoro-4'-hydroxypropiophenone, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11479696
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11479696 5 g 5g
11469696 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11479696 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20229.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 178374-78-2
Molekylformel C9H8F2O2
Molekylvikt (g/mol) 186.16
MDL-nummer MFCD00061287
InChI-nyckel PJIDRPUAOWTRGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3,5-difluoro-4-hydroxyphenyl propan-1-one, 3',5'-difluoro-4'-hydroxypropiophenone, 3,5-difluoro-4-hydroxypropiophenone, 1-3,5-difluoro-4-hydroxyphenyl-1-propanone, 1-propanone,1-3,5-difluoro-4-hydroxyphenyl, 1-3,5-difluoro-4-hydroxyphenyl-1-propanone #, 1-3,5-bis fluoranyl-4-oxidanyl-phenyl propan-1-one
PubChem CID 519479
IUPAC-namn 1-(3,5-difluoro-4-hydroxyphenyl)propan-1-one
LEDER CCC(=O)C1=CC(F)=C(O)C(F)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3',5'-Difluoro-4'-hydroxypropiophenone
Smältpunkt 128°C to 132°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 7372089
Formel vikt 186.16
Procent renhet 98%