Läs mer
3,5-Difluoro-4-methoxybenzyl bromide, 97%
Produktkod. 11475930
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11475930 1 g 1g
11485930 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11475930 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26526.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 706786-42-7 | C8H7BrF2O | 237.04 g/mol
3,5-difluoro-4-metoxibensylbromid är användbar för forskningsändamål. Det används också som en mellanprodukt i organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3,5-difluor-4-metoxibensylbromid är användbar för forskningsändamål. Det används också som en mellanprodukt i organisk syntes.
Löslighet Olösligt i
vatten.
Noter
Ljuskänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, stark syra och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 706786-42-7
Molekylformel C8H7BrF2O
Molekylvikt (g/mol) 237.04
MDL-nummer MFCD04115916
InChI-nyckel IQTBMXJVMUSGSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-difluoro-4-methoxybenzyl bromide, 5-bromomethyl-1,3-difluoro-2-methoxybenzene, 4-bromomethyl-2,6-difluoroanisole, benzene, 5-bromomethyl-1,3-difluoro-2-methoxy
PubChem CID 17750664
IUPAC-namn 5-(brommetyl)-l,3-difluoro-2-metoxibensen
LEDER COC1=C(F)C=C(CBr)C=C1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Difluoro-4-methoxybenzyl bromide
Smältpunkt 39°C to 42°C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3261
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 237.04
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.