Läs mer
3,5-difluoro-4-(trifluormetyl)brombensen, Thermo Scientific™
Produktkod. 10179649
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10179649 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
1 options
Produktkod. 10179649 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MAY00121DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 5-difluoro-4-(trifluoromethyl)bromobenzene
CAS 156243-64-0
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C7H2BrF5
Kvantitet 5 g
Synonym 3,5-difluoro-4-trifluoromethyl bromobenzene, 5-bromo-1,3-difluoro-2-trifluoromethyl benzene, 4-bromo-2,6-difluorobenzotrifluoride, benzene, 5-bromo-1,3-difluoro-2-trifluoromethyl, acmc-1cioh, intermediates-zcf02186, 2,6-difluoro-4-bromobenzotrifluoride, 1-bromo-3,5-difluoro-4-trifluoromethylbenzene, 3,5-difluoro-4-trifluoromethylbromobenzene, benzene,5-bromo-1,3-difluoro-2-trifluoromethyl
InChI-nyckel QPJKIRNIIXIPIE-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=C(C=C(C(=C1F)C(F)(F)F)F)Br
IUPAC-namn 5-brom-l,3-difluor-2-(trifluormetyl)bensen
Molekylvikt (g/mol) 260.989
PubChem CID 23450919
Formel vikt 260.99
Procent renhet 97%