Läs mer
3,5-Difluoro-N-Fmoc-L-phenylalanine, 95%
Produktkod. 15448587
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15448587 1 g 1g
15468587 250 mg 250mg
15458587 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15448587 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52069.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 205526-24-5 | C24H19F2NO4 | 423.42 g/mol
3,5-Difluoro-N-Fmoc-L-fenylalanin används för att producera högkvalitativa peptider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
3,5-Difluoro-N-Fmoc-L-fenylalanin används för att producera högkvalitativa peptider.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 205526-24-5
Molekylformel C24H19F2NO4
Molekylvikt (g/mol) 423.42
MDL-nummer MFCD00797579
InChI-nyckel UYEQBZISDRNPFC-QFIPXVFZSA-N
Synonym fmoc-phe 3,5-f2-oh, fmoc-phe 3,5-dif-oh, fmoc-3,5-difluoro-l-phenylalanine, s-n-fmoc-3,5-difluorophenylalanine, fmoc-l-3,5-difluorophenylalanine, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-3,5-difluorophenyl propanoic acid, fmoc-l-3,5-difluorophe, 3,5-difluoro-l-phenylalanine, n-fmoc protected, 2s-3-3,5-difluorophenyl-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino propanoic acid, 2s-3-3,5-difluorophenyl-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid
PubChem CID 2774201
LEDER OC(=O)[C@H](CC1=CC(F)=CC(F)=C1)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Difluoro-N-Fmoc-L-phenylalanine
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
IUPAC-namn (2S)-3-(3,5-difluorfenyl)-2-(9H-fluoren-9-ylmetoxikarbonylamino)propansyra
Formel vikt 423.4
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.