Läs mer
3',5'-Difluoroacetophenone, 97%
Produktkod. 11429816
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11429816 1 g 1g
11439816 5 g 5g
11449816 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11429816 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20301.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 123577-99-1 | C8H6F2O | 156.13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123577-99-1
Molekylformel C8H6F2O
Molekylvikt (g/mol) 156.13
MDL-nummer MFCD00042489
InChI-nyckel OXJLDNSPGPBDCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3',5'-difluoroacetophenone, 3,5-difluoroacetophenone, 1-3,5-difluorophenyl ethanone, 1-3,5-difluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-3,5-difluorophenyl, 1-acetyl-3,5-difluorobenzene, 1-3,5-difluoro-phenyl-ethanone, pubchem2179, acmc-1cacd, 3,5-di-fluoroacetophenone
PubChem CID 518596
LEDER CC(=O)C1=CC(F)=CC(F)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3',5'-Difluoroacetophenone
Smältpunkt 37°C to 41°C
Kokpunkt 94°C to 95°C (13 mmHg)
Flampunkt 82°C (179°F)
Brytningsindex 1.4876
Kvantitet 1 g
Beilstein 6798740
IUPAC-namn 1-(3,5-difluorfenyl)etanon
Formel vikt 156.13
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.