Läs mer
3',5'-Difluoroacetophenone, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10786475 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10786475 1 g Glass bottle 1g
10566104 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10786475 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 398120010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 123577-99-1
Molekylformel C8H6F2O
Molekylvikt (g/mol) 156.13
MDL-nummer MFCD00042489
InChI-nyckel OXJLDNSPGPBDCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3',5'-difluoroacetophenone, 3,5-difluoroacetophenone, 1-3,5-difluorophenyl ethanone, 1-3,5-difluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-3,5-difluorophenyl, 1-acetyl-3,5-difluorobenzene, 1-3,5-difluoro-phenyl-ethanone, pubchem2179, acmc-1cacd, 3,5-di-fluoroacetophenone
PubChem CID 518596
IUPAC-namn 1-(3,5-difluorophenyl)ethanone
LEDER CC(=O)C1=CC(F)=CC(F)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3', 5'-Difluoroacetophenone
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 34°C to 38°C
Färg White to Yellow
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Linjär formel F2C6H3COCH3
Kvantitet 1 g
Formel vikt 156.13
Procent renhet 98%
Fysisk form Low Melting Solid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3',5'-Difluoroacetophenone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.