Läs mer
3,5-Difluoranilin, 98+%
Produktkod. 11399519
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11399519 100 g 100g
11437857 5 g 5g
11447857 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11399519 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16528.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-09-2026
CAS: 372-39-4 | C6H5F2N | 129,11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 372-39-4
Molekylformel C6H5F2N
Molekylvikt (g/mol) 129.11
MDL-nummer MFCD00007763
InChI-nyckel KQOIBXZRCYFZSO-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 3,5-difluoro, 3,5-difluorobenzenamine, 3,5-difluorophenylamine, 5an, 3,5-difluoranilin, 3,5-difluoroanilin, 3,5 difluoroaniline, 3.5-difluoroaniline, pubchem2296, 3, 5-difluoroaniline
PubChem CID 96595
IUPAC-namn 3,5-difluoranilin
LEDER C1=C(C=C(C=C1F)F)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Difluoroaniline
Smältpunkt 37 °C till 41 °C
Densitet 1.295
Kokpunkt 80 °C (20 mmHg)
Flampunkt 75 °C (167 °F)
Odör Kännetecken
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 2802286
Formel vikt 129.11
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.