Läs mer
3,5-Difluoroanisole, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10179272 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10179272 1 g Glass Bottle 1g
10712091 5 g Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10179272 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 249560010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 93343-10-3
Molekylformel C7H6F2O
Molekylvikt (g/mol) 144.12
MDL-nummer MFCD00042560
InChI-nyckel OTGQPYSISUUHAF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-difluoroanisole, 3,5-difluoro-1-methoxybenzene, benzene, 1,3-difluoro-5-methoxy, 1,3-difluoro-5-methoxy-benzene, 3,5-difluoro anisole, 3,5-difluoroanisol, 3.5-difluoroanisole, pubchem1967, 3,5-difluoroanisole;, 3,5,-difluoroanisole;
PubChem CID 2724518
IUPAC-namn 1,3-difluoro-5-methoxybenzene
LEDER COC1=CC(F)=CC(F)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 5-Difluoroanisole
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Colorless
Densitet 1.23g/mL
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glass Bottle
Linjär formel F2C6H3OCH3
Brytningsindex 1.4640 to 1.4660 (20°C, 589nm)
Kvantitet 1 g
Formel vikt 144.12
Procent renhet ≥97.5%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3,5-Difluoroanisole
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.