Läs mer
3,5-Difluorobenzaldehyde, 97%
Produktkod. 11389519
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11389519 1 g 1g
11428746 5 g 5g
11438746 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11389519 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16917.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 32085-88-4 | C7H4F2O | 142.105 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 32085-88-4
Molekylformel C7H4F2O
Molekylvikt (g/mol) 142.105
MDL-nummer MFCD00010329
InChI-nyckel ASOFZHSTJHGQDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 3,5-difluoro, 3,5-difluoro-benzaldehyde, pubchem1414, 3,5difluorobenzaldehyde, acmc-1aewe, 3,5-diflourobenzaldehyde, 3-5-difluorobenzaldehyde, 3, 5-difluorobenzaldehyde, ksc224o7p, 3,5-difluorophenyl methanone
PubChem CID 588160
IUPAC-namn 3,5-difluorbensaldehyd
LEDER C1=C(C=C(C=C1F)F)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Difluorobenzaldehyde
Kokpunkt 61°C to 63°C (43 mmHg)
Flampunkt 56°C (132°F)
Brytningsindex 1.493
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN1989
Beilstein 2573392
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 142.11
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.