Läs mer
3,5-Difluorobenzeneboronic acid, 97+%
Produktkod. 11378396
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11378396 1 g 1g
11388396 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11378396 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17425.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 156545-07-2 | C6H5BF2O2 | 157.911 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 156545-07-2
Molekylformel C6H5BF2O2
Molekylvikt (g/mol) 157.911
MDL-nummer MFCD01318138
InChI-nyckel QWQBQRYFWNIDOC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-difluorobenzeneboronic acid, 3,5-difluorophenyl boronic acid, 3,5-difluorophenyl boranediol, 3,5-difluoro phenylboric acid, boronic acid, 3,5-difluorophenyl, 3,5-difluorophenyl dihydroxyborane, 3,5-difluoro phenylboronic acid, boronic acid, b-3,5-difluorophenyl, 3,5-difluorophenylbornic acid
PubChem CID 2734338
IUPAC-namn (3,5-difluorfenyl)borsyra
LEDER B(C1=CC(=CC(=C1)F)F)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Difluorobenzeneboronic acid
Smältpunkt >300°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 6800882
Formel vikt 157.91
Procent renhet ≥97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.