Läs mer
3,5-Difluorbensensulfonamid, 98 %
Produktkod. 11466870
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11466870 5 g 5g
11456870 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11466870 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19720.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 140480-89-3 | C6H5F2NO2S | 193,168 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 140480-89-3
Molekylformel C6H5F2NO2S
Molekylvikt (g/mol) 193.168
MDL-nummer MFCD02091379
InChI-nyckel MKQPOVUFDWKPNO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-difluorobenzenesulphonamide, 3,5-difluorobenzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, 3,5-difluoro, buttpark 27\07-04, fbu, pubchem11783, acmc-20ai3d, d0s6gk, ksc493s5p, 3,5-difluorobenzenesulfonamide
PubChem CID 446275
ChEBI CHEBI:42566
IUPAC-namn 3,5-difluorbensensulfonamid
LEDER C1=C(C=C(C=C1F)S(=O)(=O)N)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Difluorobenzenesulfonamide
Smältpunkt 157 °C till 161 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 5333160
Formel vikt 193.17
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.