Läs mer
3,5-difluorbensensulfonylklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11368866
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11368866 5 g 5g
11358866 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11368866 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19507.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-10-2026
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 210532-25-5
Molekylformel C6H3ClF2O2S
Molekylvikt (g/mol) 212.59
MDL-nummer MFCD02091378
InChI-nyckel IIQKIICAOXAXEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-difluorobenzenesulphonyl chloride, 3,5-difluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 3,5-difluorobenzenesulfonylchloride, 3,5-difluorobenzenesulphonylchloride, benzenesulfonyl chloride, 3,5-difluoro, 3,5-difluoro-benzenesulfonyl chloride, pubchem8463, acmc-209fh1, ksc201g8f, buttpark 27\07-03
PubChem CID 2774058
IUPAC-namn 3,5-difluorbensensulfonylklorid
LEDER FC1=CC(=CC(F)=C1)S(Cl)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Difluorobenzenesulfonyl chloride
Smältpunkt 57 °C till 59 °C
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 8053561
Känslighet Känslig för fukt
Formel vikt 212.6
Procent renhet 97%