Läs mer
3,5-Difluorobenzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,5-Difluorobenzoic Acid |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4F2O2/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3H,(H,10,11) |
| Formel vikt | 158.0179 |