Läs mer
3,5-Difluorobenzoic-d3 Acid, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,5-Difluorobenzoic Acid-D3 |
| CAS | 934397-71-4 |
| Molekylformel | C7 D3 H F2 O2 |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | Benzoic-2,4,6-d3 acid, 3,5-difluoro- (ACI), 3,5-Difluorobenzoic-2,4,6-d3 acid (ACI), 3,5-Difluorobenzoic-d3 acid, 3,5-Difluorobenzoic acid-d3, 3,5-Difluorobenzoic Acid-D3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H4F2O2/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3 H,(H,10,11)/i1D,2 D,3 D |
| LEDER | [2 H]c1c(F)c([2 H])c(C(=O)O)c([2 H])c1F |
| IUPAC-namn | 2,4,6-trideuterio-3,5-difluorobenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 161.1208 |
| Formel vikt | 161.0368 g/mol |
| Visa mer |