Läs mer
3,5-difluorbensoylklorid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11419357
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11419357 5 g 5g
11429357 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11419357 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21400.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 129714-97-2 | C7H3ClF2O | 176.547 g/mol
3,5-difluorbensoylklorid, används som en farmaceutisk mellanprodukt, organisk mellanprodukt och kemisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer 3,5-difluorbensoylklorid, används som en farmaceutisk mellanprodukt, organisk
mellanprodukt och kemisk syntes.
Löslighet Det reagerar med
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, starka syror och baser. Fuktkänslig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 129714-97-2
Molekylformel C7H3ClF2O
Molekylvikt (g/mol) 176.547
MDL-nummer MFCD00010309
InChI-nyckel OYZWEOORLJBPMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-difluorobenzoylchloride, benzoyl chloride, 3,5-difluoro, 3,5-difluorobenzoic acid chloride, pubchem20777, acmc-1chrc, intermediates-zcf02002, 3,5difluorobenzoyl chloride, 3,5-di-fluorobenzoyl chloride, 3,5-difluoro-benzoyl chloride, 3,5-difluoro-benzoyl-chloride
PubChem CID 145600
IUPAC-namn 3,5-difluorbensoylklorid
LEDER C1=C(C=C(C=C1F)F)C(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Difluorobenzoyl chloride
Densitet 1.41
Kokpunkt 173°C to 175°C
Flampunkt 69°C (156°F)
Brytningsindex 1.503
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 4307685
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation It reacts with water.
Formel vikt 176.55
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.