Läs mer
3,5-Difluorbensylamin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,5-Difluorobenzylamine |
| CAS | 90390-27-5 |
| Molekylformel | C7 H7 F2 N |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 3,5-Difluorobenzenemethanamine, (3,5-Difluorophenyl)methanamine, 1-(3,5-Difluorophenyl)methanamine, [(3,5-Difluorophenyl)methyl]amine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7F2N/c8-6-1-5(4-10)2-7(9)3-6/h1-3H,4,10H2 |
| LEDER | FC=1C=C(F)C=C(C1)CN |
| IUPAC-namn | (3,5-difluorfenyl)metanamin |
| Molekylvikt (g/mol) | 143.13 |
| Formel vikt | 143.0547 |