Läs mer
3,5-difluorbensylmagnesiumbromid, 0,25 M i 2-MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15431176
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
15431176 100 mL 100ml
1 options
Produktkod. 15431176 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54427.AE
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1417985-27-3 | C7H5BrF2Mg | 231.323 g/mol
Det är ett grönt alternativ till tetrahydrofuran. kan producera höga koncentrationer av brom-, bensyl- och allyl Grignard-reagenser. 2-MeTHF producerar snabbt rena vattenfassplittringar utan att bilda emulsioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Det är ett grönt alternativ till tetrahydrofuran. kan producera höga koncentrationer av brom-, bensyl- och allyl Grignard-reagenser. 2-MeTHF producerar snabbt rena vattenfassplittringar utan att bilda emulsioner.
Löslighet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Difluorobenzylmagnesium bromide
CAS 1417985-27-3
Molekylformel C7H5BrF2Mg
MDL-nummer MFCD11113509
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN2924
Känslighet Air and moisture sensitive
Synonym 3,5-difluorobenzylmagnesium bromide, 0.25m in 2-methf, qpuypkpzikvhdr-uhfffaoysa-m, 3,5-difluorobenzylmagnesium bromide, 3,5-difluorobenzyl magnesium bromide, grignard reagent
Löslighetsinformation Reacts with water.
InChI-nyckel QAXANYLHEOPEGM-UHFFFAOYSA-M
LEDER [CH2-]C1=CC(=CC(=C1)F)F.[Mg+2].[Br-]
Molekylvikt (g/mol) 231.323
PubChem CID 73995805
Formel vikt 231.32
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.25M in 2-MeTHF
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.