Läs mer
3,5-difluorkanelsyra, 98 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10155560 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10155560 1 g Glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10155560 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 311590010
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 5-Difluorocinnamic acid
Namnnotering 98%
CAS 84315-23-1
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 203 °C till 206 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C9H6F2O2
Linjär formel F2C6H3CH=CHCO2H
MDL-nummer MFCD00010321
Kvantitet 1 g
Synonym 3,5-difluorocinnamic acid, trans-3,5-difluorocinnamic acid, 3,5-difluorocinnamicacid, e-3-3,5-difluorophenyl acrylic acid, 3-3,5-difluorophenyl acrylic acid, 2e-3-3,5-difluorophenyl prop-2-enoic acid, 2e-3-3,5-difluorophenyl acrylic acid, rarechem bk hw 0255, timtec-bb sbb006675, 3-3,5-difluorophenyl propenoic acid
InChI-nyckel MBAWRXICVNIUGY-OWOJBTEDSA-N
LEDER C1=C(C=C(C=C1F)F)C=CC(=O)O
IUPAC-namn (E)-3-(3,5-difluorfenyl)prop-2-ensyra
Molekylvikt (g/mol) 184.14
PubChem CID 5374941
Formel vikt 184.14
Procent renhet 98%
Fysisk form Fluffy Shiny Powder or Needles
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.