Läs mer
3,5-Difluoroisonicotinonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,5-Difluoroisonicotinonitrile |
| CAS | 1214377-09-9 |
| Molekylformel | C6 H2 F2 N2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H2F2N2/c7-5-2-10-3-6(8)4(5)1-9/h2-3H |
| LEDER | Fc1cncc(F)c1C#N |
| IUPAC-namn | 3,5-difluoropyridine-4-carbonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 140.09 |
| Formel vikt | 140.019 |