Läs mer
3,5-Difluorophenol, 98+%
Produktkod. 11462178
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11462178 25 g 25g
11442178 1 g 1g
11452178 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11462178 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15177.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2713-34-0 | C6H4F2O | 130.09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2713-34-0
Molekylformel C6H4F2O
Molekylvikt (g/mol) 130.09
MDL-nummer MFCD00002255
InChI-nyckel HJSSBIMVTMYKPD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 75928
IUPAC-namn 3,5-difluorfenol
LEDER OC1=CC(F)=CC(F)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Difluorophenol
Smältpunkt 51°C to 55°C
Kokpunkt 65°C to 68°C (1 mmHg)
Flampunkt 70°C (158°F)
Odör Phenol-like
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 2078616
Synonym phenol, 3,5-difluoro, 3,5-difluoro phenol, phenol,3,5-difluoro, 3,5difluorophenol, 3,5-difluorphenol, 3.5-difluorophenol, 3,5-difluoro-phenol, phenol derivative, 6, pubchem1496, acmc-209gvc
Formel vikt 130.09
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.