Läs mer
3,5-Difluorophenylacetic acid, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11454057
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11454057 1 g 1g
11464057 5 g 5g
11474057 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11454057 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19484.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 105184-38-1
Molekylformel C8H6F2O2
Molekylvikt (g/mol) 172.131
MDL-nummer MFCD00010316
InChI-nyckel IGGNSAVLXJKCNH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-difluorophenylacetic acid, 2-3,5-difluorophenyl acetic acid, 3,5-difluorophenylaceticacid, 3,5-difluorobenzeneacetic acid, 3,5-difluorophenyl acetic acid, 3,5-difluoro-phenyl-acetic acid, benzeneacetic acid, 3,5-difluoro, 3,5-diifluorophenylacetic acid, 3,5-difluorophenylac
PubChem CID 145424
IUPAC-namn 2-(3,5-difluorfenyl)ättiksyra
LEDER C1=C(C=C(C=C1F)F)CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Difluorophenylacetic acid
Smältpunkt 68°C to 70°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 3605064
Formel vikt 172.13
Procent renhet 99%