Läs mer
3,5-difluorfenylmagnesiumbromid, 0,50 M i 2-MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15461406
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Product Code. Kvantitet unitSize
15461406 100 mL 100ml
1 options
Product Code. 15461406 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H54622.AE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 62351-47-7 | C6H3BrF2Mg | 217.30 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 3,5-Difluorophenylmagnesium bromide
CAS 62351-47-7
Molekylformel C6H3BrF2Mg
MDL-nummer MFCD00672005
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN2924
Känslighet Air and moisture sensitive; May form a precipitate
Synonym 3,5-difluorophenylmagnesium bromide, bromo 3,5-difluorophenyl magnesium, 3,5-difluorophenylmagnesiumbromide, curgxpmircwedb-uhfffaoysa-m, 3,5-difluorophenyl magnesium bromide, 3,5-difluorophenylmagnesium bromide, 0.50m in 2-methf, 3,5-difluorophenylmagnesium bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 3,5-difluorophenylmagnesium bromide solution, 0.5 m in thf, grignard reagent
InChI-nyckel CURGXPMIRCWEDB-UHFFFAOYSA-M
LEDER FC1=CC([Mg]Br)=CC(F)=C1
IUPAC-namn magnesium;1,3-difluorbensen-5-id;bromid
Molekylvikt (g/mol) 217.30
PubChem CID 2778376
Formel vikt 217.29
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.50M in 2-MeTHF
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.