Läs mer
3,5-Difluoropyridine-2-carboxylic acid, 97%
Produktkod. 11309176
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11309176
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L20324.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 745784-04-7 | C6H3F2NO2 | 159.09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 745784-04-7
Molekylformel C6H3F2NO2
Molekylvikt (g/mol) 159.09
MDL-nummer MFCD05664124
InChI-nyckel QKLXAJQKMIWFRC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-difluoropicolinic acid, 3,5-difluoro-2-pyridinecarboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 3,5-difluoro, 3,5-difluoro-2-pyridinecarboxylicacid, 3,5-difluoropicolinicacid, acmc-209ov6, 2-carboxy-3,5-difluoropyridine, 2-pyridinecarboxylicacid, 3,5-difluoro, 3,5-difluoro-pyridine-2-carboxylic acid, 3 pound not5-difluoropyridine-2-carboxylicacid
PubChem CID 2783262
IUPAC-namn 3,5-difluoropyridine-2-carboxylic acid
LEDER OC(=O)C1=C(F)C=C(F)C=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Difluoropyridine-2-carboxylic acid
Smältpunkt ∽205°C (decomposition)
Kvantitet 1 g
Formel vikt 159.09
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.